Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Lakmus

Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ICNA0215526380
Leverandør:   MP Biomedicals
Lakmus
Katalog # ICNA0215526380
Leverandør:  MP Biomedicals
CAS nummer:  1393-92-6
Lakmus

Glass bottle for solids, 100 g

CAS nummer:  1393-92-6
Price
4.580,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:1393-92-6
  • MDL nummer:MFCD00131528
  • EINECS:215-739-6

 

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g

Specifikationer