Lakmus
Glass bottle for solids, 25 g
Leverandør: MP Biomedicals
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:1393-92-6
- MDL nummer:MFCD00131528
- EINECS:215-739-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:25 g