Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, DB-1
Capillary columns, DB-1
on 5" cage, Kapillær, DB-1, 3,00 µm, 0,32 mm, 60 m
Katalog # HEWL123-1064E
Leverandør:   AGILENT HEWLETT PACKARD
Capillary columns, DB-1
Katalog # HEWL123-1064E
Capillary columns, DB-1
Capillary columns, DB-1
on 5" cage, Kapillær, DB-1, 3,00 µm, 0,32 mm, 60 m
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These columns contain 100% dimethylpolysiloxane.
  • Non-polar
  • Very low bleed characteristics, ideal for GC/MS
Max. temperature: -60 to 325/350 °C
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Kapillær
  • Filmtykkelse:
    3,00 µm
  • Ø indv.:
    0,32 mm
  • Beskrivelse:
    on 5" cage
  • Længde:
    60 m
  • Seq:
    095
  • Fase:
    DB-1