Orders LinkContactUsLinkComponent
Digitonin
Digitonin
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # SERA19550.01
Marketsource
Leverandør:   Serva
Digitonin
Katalog # SERA19550.01
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  11024-24-1
Digitonin
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS nummer:  11024-24-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  Digitonin
  • CAS nummer:11024-24-1
  • Formel:C₅₆H₉₂O₂₉
  • MDL nummer:MFCD00077729
  • Molecular Weight:1229.312 g/mol
  • EINECS:234-255-6
  • FN:3462
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 mg
Specifikationer