Orders LinkContactUsLinkComponent
Diethyl pyrocarbonat
Diethyl pyrocarbonat
Glass bottle, 100 mL
Katalog # SERA18835.02
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
Diethyl pyrocarbonat
Katalog # SERA18835.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  1609-47-8
Diethyl pyrocarbonat
Glass bottle, 100 mL
CAS nummer:  1609-47-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  DEPC (Diethylpyrocarbonate), Diethyl dicarbonate, DEPC
  • CAS nummer:1609-47-8
  • Formel:O(COOC₂H₅)₂
  • MDL nummer:MFCD00009106
  • Molecular Weight:162.14 g/mol
  • Merck Index:13,08088
  • Kogende Pt:93 °C (1013 hPa)
  • Tæthed:1,123 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:69 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:216-542-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL