Orders LinkContactUsLinkComponent
X-Gal
X-Gal
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalog # SERA15243.06
Marketsource
Leverandør:   Serva
X-Gal
Katalog # SERA15243.06
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  7240-90-6
X-Gal
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS nummer:  7240-90-6
Price
298,71 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
  • CAS nummer:7240-90-6
  • Formel:C₁₄H₁₅BrClNO₆
  • MDL nummer:MFCD00005666
  • Molecular Weight:408.63 g/mol
  • Smeltende Pt:237…239 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:230-640-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 mg
Specifikationer