Chloroform
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # SERA39553.02
Marketsource
Leverandør: Serva
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Trichlormethan
- CAS nummer:67-66-3
- Formel:CHCl₃
- MDL nummer:MFCD00000826
- Molecular Weight:119.38 g/mol
- Merck Index:13,02160
- Kogende Pt:61,7 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–63 °C
- Tæthed:1,4832 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-663-8
- FN:1888
- ADR:6.1,III
- NÅ:05-2114614906-45
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2,5 L