VWR® Rectangular Cover Glasses
24×40 mm, #1
631-0145
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Pakket i dispenseræsker af plast med hængslet låg.
- Antal:#1
- L×B:24×40 mm
- Seq:11
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Pakket i dispenseræsker af plast med hængslet låg.