VWR® Rectangular Cover Glasses
22×50 mm, #1,5
Katalog # 631-0138
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Pakket i dispenseræsker af plast med hængslet låg.
Specifikationer
- Antal:#1,5
- L×B:22×50 mm
- Seq:08