VWR® Rectangular Cover Glasses
18×24 mm, #1
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Pakket i dispenseræsker af plast med hængslet låg.
- Antal:#1
- L×B:18×24 mm
- Seq:01
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
: Pakket i dispenseræsker af plast med hængslet låg.