VWR® Rectangular Cover Glasses
22×40 mm, #1
Katalog # 631-0135
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Rectangular cover glasses made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
Emballering: Pakket i dispenseræsker af plast med hængslet låg.
Specifikationer
- Antal:#1
- L×B:22×40 mm
- Seq:05