Upright microscopes, 18 series
Upright microscope, Monokulær
630-0688
: MOTIC
These upright microscopes are designed for use in education.
- Efficient LED energy saving lamp
: Supplied with dust cover and rechargeable batteries for 50 hours of use.
- Model:Monokulær
- Beskrivelse:Upright microscope
- Seq:02
- Cat. No.:630-0688
- Revolver:4 positioner
- Hoved:45° vinklet og 360° rotation
- Kondensor:Abbe 1,25 N.A. med irisblænde og filterholder
- Objektiver:Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
- Belysning:LED
- Fokuseringssystem:Grov og finindstilling
Accessories
- BeskrivelseForstørrelse
- BeskrivelseForstørrelse
- BeskrivelseForstørrelse
- BeskrivelseForstørrelse