Upright microscopes, 18 series
Upright microscope, Monokulær
Katalog # 630-0687
Leverandør: MOTIC
Gå til:
Product Details & Documents
These upright microscopes are designed for use in education.
- Efficient LED energy saving lamp
Bestillingsoplysninger: Supplied with dust cover and rechargeable batteries for 50 hours of use.
Documents
EDUCATION_LINE_18_28_PM_CA_1505_EN
Produktlitteratur
Specifikationer
- Model:Monokulær
- Beskrivelse:Upright microscope
- Seq:01
- Cat. No.:630-0687
- Revolver:4 positioner
- Hoved:45° vinklet og 360° rotation
- Kondensor:0,65 N.A. med irisblænde og filterholder
- Objektiver:Akromatisk 4×, 10×, 40× (fjeder)
- Belysning:LED
- Fokuseringssystem:Grov og finindstilling
Accessories
Produktinformation
- Katalog #ForstørrelseTilgængelighedPrice
- Widefield eyepiece
Produktinformation
- Katalog #ForstørrelseTilgængelighedPrice
- Huygens eyepiece
Produktinformation
- Katalog #ForstørrelseTilgængelighedPrice
- Eyepiece
Produktinformation
- Katalog #ForstørrelseTilgængelighedPrice
- Widefield eyepiece