Orders LinkContactUsLinkComponent
Propper, diamantslib, DURAN®
Propper, diamantslib, DURAN®
24/29, Med spids bund
Katalog # 217-0792
Leverandør:   DWK Life Sciences
Propper, diamantslib, DURAN®
Katalog # 217-0792
Leverandør:  DWK Life Sciences
Propper, diamantslib, DURAN®
Propper, diamantslib, DURAN®
24/29, Med spids bund
Price
2.420,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Hexagonal
  • Pointed
  • Diamond-ground
Specifikationer
  • NS:
    24/29
  • Model:
    Med spids bund