Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Ekstra pære, 6 V, 30 W
Catalog # 630-1255
Supplier:   MOTIC
Halogen bulbs
Catalog # 630-1255
Supplier:  MOTIC
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Ekstra pære, 6 V, 30 W
Price
234,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Beskrivelse:
    Ekstra pære
  • Seq:
    601
  • Effekt:
    30 W
  • Spænding:
    6 V