Orders LinkContactUsLinkComponent
Luftfiltre, Acro® 50
1 µm, 19,6 cm², 1/8” MNPT
  515-0125
Luftfiltre, Acro® 50
  515-0125
Luftfiltre, Acro® 50
Luftfiltre, Acro® 50
1 µm, 19,6 cm², 1/8” MNPT
kr3,140.00
1 * 18 Items
Genanvendelige filtre med uovertruffen ydeevne til følsomme opgaver. Ideel i bioreaktorer, gæringsapparater og til filtrering af aggressive opløsningsmidler.
Membran: hydrofob PP-forstærket PTFE. Kabinet: PP, autoklaverbar
  • Filtreringsområde:
    19,6 cm²
  • Porestørrelse:
    1 µm
  • Seq:
    07
  • Inlet/outlet connections:
    1/8” MNPT
  • Cat. No.:
    515-0125
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Ø:
    50 mm
  • Maks. tryk:
    4,1 bar
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Pakn
  • 516-8934
    Integrity test kit, includes pressure gauge, three-way valve and 10 ml syringe
    1
    1 * 1 Items - kr1,400.00