Luftfiltre, Acro® 50
1 µm, 19,6 cm², 1/8” MNPT
Genanvendelige filtre med uovertruffen ydeevne til følsomme opgaver. Ideel i bioreaktorer, gæringsapparater og til filtrering af aggressive opløsningsmidler.
Membran: hydrofob PP-forstærket PTFE. Kabinet: PP, autoklaverbar
- Filtreringsområde:19,6 cm²
- Porestørrelse:1 µm
- Seq:07
- Inlet/outlet connections:1/8” MNPT
- Cat. No.:515-0125
- Max. temperature:130 °C
- Ø:50 mm
- Maks. tryk:4,1 bar