Reference electrodes
Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystem, B 1181 HD, −5...+50 °C, Glas, Pasta, Keramisk, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285111701
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:B 1181 HD
- Beskrivelse:Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Ag/AgCl-referencesystem
- Materiale:Glas
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:Pasta
- Temperatur:−5...+50 °C