Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Thermal G, −30...+80 °C, - °C, - °C, lysegul, 5 l
Katalog # 461-3122
Leverandør:   JULABO GmbH
Badvæsker
Katalog # 461-3122
Leverandør:  JULABO GmbH
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Thermal G, −30...+80 °C, - °C, - °C, lysegul, 5 l
CAS nummer:  
Price
969,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Badvæskerne er nøje udvalgt og testet til langtidsbrug. De er velegnet til brug i opvarmede eller nedkølede termostatbade, hvor vand ikke kan anvendes som badvæske. Valget af badvæske er kritisk for opnåelse af de bedste resultater mht. temperaturstyring og drift af termostatbadet.
  • Lav giftighed og næsten lugtfri
  • Høj stabilitet og god termisk konduktivitet
  • Lav viskøsitet og lav rusttendens
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 l
  • Farve:
    lysegul
  • Brændpunkt:
    - °C
  • Flammepunkt:
    - °C
  • Temperaturområde:
    −30...+80 °C
  • Model:
    Thermal G
Specifikationer