Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for potassium hydroxide (KOH), 0 - 50 %, 1 %, 280 mm
Katalog # AMARH860660
Leverandør:   Amarell
Hydrometers
Katalog # AMARH860660
Leverandør:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for potassium hydroxide (KOH), 0 - 50 %, 1 %, 280 mm
Price
299,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hydrometer for potassium hydroxide (KOH)
  • Længde:
    280 mm
  • Seq:
    002
  • Inddeling:
    1 %
  • Område:
    0 - 50 %