Funnels with short stem
80 mm, 8 mm, 90 - 150 mm, 80 mm
221-0005
PYREX®, borosilicate glass
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med glatte indervægge.
- Tragt udv. Ø:80 mm
- Stilk udv. Ø:8 mm
- Stilklængde:80 mm
- Til filter Ø:90 - 150 mm