Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
35 mm, 8 mm, 45 - 55 mm, 35 mm
Katalog # 221-0003
Leverandør:   SciLabware
Funnels with short stem
Katalog # 221-0003
Leverandør:  SciLabware
Funnels with short stem
Funnels with short stem
35 mm, 8 mm, 45 - 55 mm, 35 mm
Price
1.240,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Med glatte indervægge.
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    35 mm
  • Stilk udv. Ø:
    8 mm
  • Stilklængde:
    35 mm
  • Til filter Ø:
    45 - 55 mm