Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
Katalog # 20070.553
Brandfarlig
Irriterende
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   VWR Chemicals
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Katalog # 20070.553
Leverandør:  VWR Chemicals
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  75-05-8
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
CAS nummer:  75-05-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
  • CAS nummer:75-05-8
  • Formel:H₃CCN
  • MDL nummer:MFCD00001878
  • Molecular Weight:41.05 g/mol
  • Merck Index:13,00071
  • Kogende Pt:81,6 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–45,7 °C
  • Tæthed:0,782 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:2 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-835-2
  • FN:1648
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119471307-38
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Refractive index (20°C):
    1.343 - 1.345
Specifikationer
  • Pakning:
    Metal drum
  • Pakn:
    200 L
  • Cat. No.:
    20070.553
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø