Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Skåle, krystallisation
VWR®, Skåle, krystallisation
60 ml, 35 mm, 60 mm
Katalog # 216-0065
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Skåle, krystallisation
Katalog # 216-0065
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Skåle, krystallisation
VWR®, Skåle, krystallisation
60 ml, 35 mm, 60 mm
Price
86,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med eller uden tud.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det prisbillige alternativ til en række forskellige opgaver. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    60 mm
  • Kapacitet:
    60 ml
  • Højde:
    35 mm
  • Seq:
    03