Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Skåle, krystallisation
VWR®, Skåle, krystallisation
20 ml, 25 mm, 40 mm
Katalog # 216-0061
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Skåle, krystallisation
Katalog # 216-0061
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Skåle, krystallisation
VWR®, Skåle, krystallisation
20 ml, 25 mm, 40 mm
Price
80,90 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med eller uden tud.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det prisbillige alternativ til en række forskellige opgaver. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    40 mm
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Højde:
    25 mm
  • Seq:
    01