Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Luciferin
D(-)-Luciferin
Glass bottle for solids, 10 mg
Katalog # 10100.
Leverandør:   Biotium
D(-)-Luciferin
Katalog # 10100.
Leverandør:  Biotium
CAS nummer:  2591-17-5
D(-)-Luciferin
Glass bottle for solids, 10 mg
CAS nummer:  2591-17-5
Price
1.010,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
  • CAS nummer:2591-17-5
  • Formel:C₁₁H₈N₂O₃S₂
  • MDL nummer:MFCD00042929
  • Molecular Weight:280.3228 g/mol
  • EINECS:219-981-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 mg