Measuring scoops, Azlon®
1000 ml, 385 mm
Katalog # 231-0027
Leverandør: SciLabware
Gå til:
Product Details & Documents
PP, white. Scoops with flat, bevelled end and reinforced handle.
- Meget god kemisk resistens, brudsikker
- Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
- Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
- Kapacitet:1000 ml
- Længde:385 mm