Dobbelt-spatel
150 mm, 45 mm, 9 mm
Katalog # 231-1033
Leverandør: BOCHEM
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk. Allround-spatel til en lang række opgaver.
- Med rundt håndtag, en flad og en afrundet ende
- Lige form
- God termisk resistens, autoklaverbar
- God kemisk resistens
Specifikationer
- Længde:150 mm
- Seq:03
- Bladbredde:9 mm
- Klinge længde:45 mm