Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for phosphoric acid (H₃PO₃), 0 - 75 %, 1 %, 300 mm
Katalog # AMARH860640
Leverandør:   Amarell
Hydrometers
Katalog # AMARH860640
Leverandør:  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometer for phosphoric acid (H₃PO₃), 0 - 75 %, 1 %, 300 mm
Price
377,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hydrometers for special applications.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hydrometer for phosphoric acid (H₃PO₃)
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    003
  • Inddeling:
    1 %
  • Område:
    0 - 75 %