VWR®, Kombineret pH/referenceelektroder, pHASE
Genopfyldelig, dobbelt saltbro (plast), 0 - 14, Glas, 3,5 mol/l KCl, 12×150 mm, BNC, Vandige medier, drikkevarer, TRIS-buffer, kosmetik, ultrarent vand
Katalog # 662-1800
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Kombineret elektroder giver hurtige, nøjagtige og stabile pH-målinger og er ideelle til kvalitetskontrol, forskning og udvikling.
- Hurtige, nøjagtige og stabile pH-målinger, hurtig termisk ækvilibrering og stor nøjagtighed - selv i prøver med store temperaturområder
- Fås i designet Sealed (økonomisk, letanvendelig, minimal vedligeholdelse) og designet Rapid-Renew (genopfyldelige elektroder, som kan bruges med beskidte eller andre prøver, som kan forurene saltbroen)
- Fås med skaft i epoxy (god kemisk resistens, meget holdbart og med aftageligt sensorværn) eller skaft i glas (maksimal kemisk resistens med frilagte og hærdede sensorer)
- Med 1 m fast kabel
pH-område: 0 - 14
Nøjagtighed: ned til 0,04 pH mellem 0 - 100 °C i en buffer m. pH 7
Stabilitet: 0,005 pH eller mindre fravigelse pr. time
Temperaturområde: 0 til +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:BNC
- Ø×L:12×150 mm
- Til:Vandige medier, drikkevarer, TRIS-buffer, kosmetik, ultrarent vand
- Model:Genopfyldelig, dobbelt saltbro (plast)
- Materiale:Glas
- Seq:03
- Elektrolyt:3,5 mol/l KCl
- pH:0 - 14
Accessories
Produktinformation
- Katalog #PaknTilgængelighedPrice
- Refill opløsning 3,5 mol/l KCl