Orders LinkContactUsLinkComponent
Pistiler
Pistiler
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Katalog # 410-0079
Pistiler
Katalog # 410-0079
Pistiler
Pistiler
55 mm, 210 mm, 410-9124, 410-9114
Price
681,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifikationer
  • Til:
    410-9124, 410-9114
  • Ø hoved:
    55 mm
  • Længde:
    210 mm
  • Seq:
    08