Pistiler
48 mm, 185 mm, 410-9113
Catalog # 410-0078
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifications
- Til:410-9113
- Ø hoved:48 mm
- Længde:185 mm
- Seq:07