Orders LinkContactUsLinkComponent
Pistiler
Pistiler
48 mm, 185 mm, 410-9113
Catalog # 410-0078
Pistiler
Catalog # 410-0078
Pistiler
Pistiler
48 mm, 185 mm, 410-9113
Price
641,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifications
  • Til:
    410-9113
  • Ø hoved:
    48 mm
  • Længde:
    185 mm
  • Seq:
    07