Pistiler
45 mm, 180 mm, 410-9327
Katalog # 410-0077
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifikationer
- Til:410-9327
- Ø hoved:45 mm
- Længde:180 mm
- Seq:06