Orders LinkContactUsLinkComponent
Pistiler
36 mm, 150 mm, 410-9110
Katalog # 410-0076
Pistiler
Katalog # 410-0076
Pistiler
Pistiler
36 mm, 150 mm, 410-9110
Price
434,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
 : Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifikationer
  • Til:
    410-9110
  • Ø hoved:
    36 mm
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    04