Pistiler
30 mm, 135 mm, 410-9328
Katalog # 410-0075
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifikationer
- Til:410-9328
- Ø hoved:30 mm
- Længde:135 mm
- Seq:03