Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumskeer
Natriumskeer
Natriumskeer, dobbelt, 26 g, 180 mm
Katalog # USBE3412
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Natriumskeer
Katalog # USBE3412
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Natriumskeer
Natriumskeer
Natriumskeer, dobbelt, 26 g, 180 mm
Price
191,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Copper basket.
  • With ergonomic handle
  • Single or double
  • Basket Ø 25 mm
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Natriumskeer, dobbelt, 26 g
  • Længde:
    180 mm