Orders LinkContactUsLinkComponent
Sedimentationskolber, Imhoff
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber, skala op til 1000 ml, ring-markering ved 1000 ml, uden stophane
Katalog # LENZ05670003
Leverandør:   Lenz Laborglas
Sedimentationskolber, Imhoff
Katalog # LENZ05670003
Leverandør:  Lenz Laborglas
Sedimentationskolber, Imhoff
Sedimentationskolber, Imhoff
Imhoff-kolber, skala op til 1000 ml, ring-markering ved 1000 ml, uden stophane
Price
1.440,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Made of borosilicate glass 3.3.
  • White graduations
  • With or without stopcock
  • Excellent chemical and temperature resistance
Documents
Specifikationer
  • Model:
    uden stophane
  • Beskrivelse:
    Imhoff-kolber, skala op til 1000 ml, ring-markering ved 1000 ml
  • Cat. No.:
    LENZ05670003
  • Graduering:
    0 - 2
  • Inddeling:
    0,1 ml