Dissolved oxygen bottles
Oxygenflasker iht. Winkler, 250-300 ml, 19/26
Katalog # 528-1203
Leverandør: Lenz Laborglas
Gå til:
Product Details & Documents
Glass, clear.
- White inscription label
- Oblique ground NS stopper
- Optional stopper clamp is available
For the determination of dissolved oxygen in water according to Winkler. The capacity is engraved on the bottle with an accuracy of ± 0,01 ml. Each bottle is individually adjusted with its stopper (non interchangeable). Each stopper and bottle is identified with the same serial number.
Specifikationer
- Kapacitet:250-300 ml
- Beskrivelse:Oxygenflasker iht. Winkler
- NS prop:19/26
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Klemmer NS 14/23 til flasker til opløst oxygenKlemmer NS 14/23 til flasker til opløst oxygen705-0564Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 64,90 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Klemmer NS 19/26 til flasker til opløst oxygenKlemmer NS 19/26 til flasker til opløst oxygen705-0565Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 73,00 kr