Combined pH electrode, InLab® Flow
Kombineret pH-elektrode af glas med rødt låg, InLab® Flow, 1 - 11, 0...+80 °C, Glas, DPA-Gel, Dobbelt, keramisk saltbro, 7×40 mm, S7, Fødevarebehandling, papir- og kemisk industri
Katalog # 662-2092
Leverandør: Mettler - Toledo
Gå til:
Product Details & Documents
A glass-body, combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for inline measurements in flow-through cell 611.
- SteadyForce™ reference system: Pressurised (3 bar) electrolyte ensures electrolyte flow even in viscous samples and guarantees highly reproducible results
- Double ceramic junction: Ideal for general applications
- Glass body is highly chemical resistant
: Cable and flow-through cell need to be ordered separately.
Specifikationer
- Tilslutning:S7
- Ø×L:7×40 mm
- Til:Fødevarebehandling, papir- og kemisk industri
- Model:InLab® Flow
- Beskrivelse:Kombineret pH-elektrode af glas med rødt låg
- Materiale:Glas
- Seq:02
- Membran:Dobbelt, keramisk saltbro
- Elektrolyt:DPA-Gel
- Temperatur:0...+80 °C
- pH:1 - 11
Accessories
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-BNC
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-4mm
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-DIN
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-2mm
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-Lemo 00
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-RCA
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-BNC IP67