Combined pH electrode, InLab® Flow
Gennemstrømningscelle til elektrode InLab® Flow, kan termostateres, målingsvolumen 0,5 ml, S7
Katalog # METT59904354
Leverandør: Mettler - Toledo
Gå til:
Product Details & Documents
A glass-body, combination pH electrode with SteadyForce™ and S7 screw head for inline measurements in flow-through cell 611.
- SteadyForce™ reference system: Pressurised (3 bar) electrolyte ensures electrolyte flow even in viscous samples and guarantees highly reproducible results
- Double ceramic junction: Ideal for general applications
- Glass body is highly chemical resistant
Bestillingsoplysninger: Cable and flow-through cell need to be ordered separately.
Specifikationer
- Tilslutning:S7
- Beskrivelse:Gennemstrømningscelle til elektrode InLab® Flow, kan termostateres, målingsvolumen 0,5 ml
Accessories
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-BNC
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-4mm
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-DIN
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-2mm
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-Lemo 00
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-RCA
Produktinformation
- Katalog #LængdeTilgængelighedPrice
- InLab® cable S7-BNC IP67