Orders LinkContactUsLinkComponent
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
USP colour scale with Comparator 2000+ with Daylight 2000 Lighting unit, USP discs: 4/66 A, 4/66 B, 4/66 C, 4/66 D; 2 × W680/OG/40 mm fused cell, with 40 mm path length, AF335
Katalog # 633-0259
Leverandør:   Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Katalog # 633-0259
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Comparator kits, Lovibond® system 2000
USP colour scale with Comparator 2000+ with Daylight 2000 Lighting unit, USP discs: 4/66 A, 4/66 B, 4/66 C, 4/66 D; 2 × W680/OG/40 mm fused cell, with 40 mm path length, AF335
Price
19.580,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
  • Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
  • Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede belysningsforhold til farvesammenligning og dermed giver ensartede og akkurate aflæsninger
  • Glasvarer af en velegnet type og lysvej
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    USP colour scale with Comparator 2000+ with Daylight 2000 Lighting unit, USP discs: 4/66 A, 4/66 B, 4/66 C, 4/66 D; 2 × W680/OG/40 mm fused cell, with 40 mm path length
  • Model:
    AF335