Orders LinkContactUsLinkComponent
Refill-sæt, SPILL-X®
Refill-sæt, SPILL-X®
Syre-refill, SPILL-X®, 6 flaskesæt
Katalog # 121-0010
Leverandør:   VWR Chemicals
Refill-sæt, SPILL-X®
Katalog # 121-0010
Leverandør:  VWR Chemicals
Refill-sæt, SPILL-X®
Refill-sæt, SPILL-X®
Syre-refill, SPILL-X®, 6 flaskesæt
Price
3.690,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Disse refill-sæt kan anvendes med fem typer SPILL-X® behandlingssæt. De fås i forskellige formater.
  • Hvert sæt består af 6 flasker
Leveringsinformation: SPILL-X® universalsættet indeholder 2 stoffer til syrer, 2 stoffer til kautiske reagenser samt 3 stoffer til opløsningsmidler, og SPILL-X-FP® formaldehyd-refill-sættet indeholder 3 stoffer til formaldehyd og 3 stoffer til opløsningsmidler.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Syre-refill, SPILL-X®, 6 flaskesæt