Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
Stirring shafts
350 mm, 7 mm
Katalog # RSGA607.350
Leverandør:   RSG
Stirring shafts
Katalog # RSGA607.350
Leverandør:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
350 mm, 7 mm
Price
123,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    7 mm
  • Længde:
    350 mm
  • Seq:
    008