Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring shafts
550 mm, 10 mm
Katalog # RSGA610.550
Leverandør:   RSG
Stirring shafts
Katalog # RSGA610.550
Leverandør:  RSG
Stirring shafts
Stirring shafts
550 mm, 10 mm
Price
196,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Ø:
    10 mm
  • Længde:
    550 mm
  • Seq:
    017