Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose spoons
Med cylinderformet greb (Ø 5 mm), 150 mm, 15×35 mm
Katalog # RSGA029.150
Leverandør:   RSG
General purpose spoons
Katalog # RSGA029.150
Leverandør:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
Med cylinderformet greb (Ø 5 mm), 150 mm, 15×35 mm
Price
453,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 5 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Med cylinderformet greb (Ø 5 mm)
  • Længde:
    150 mm
  • Skestr.:
    15×35 mm