Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose spoons
Med cylinderformet greb (Ø 8 mm), 210 mm, 28×65 mm
Katalog # RSGA029.218
Leverandør:   RSG
General purpose spoons
Katalog # RSGA029.218
Leverandør:  RSG
General purpose spoons
General purpose spoons
Med cylinderformet greb (Ø 8 mm), 210 mm, 28×65 mm
Price
710,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Med cylinderformet greb (Ø 8 mm)
  • Længde:
    210 mm
  • Seq:
    01
  • Skestr.:
    28×65 mm