Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, flat
Spoon spatulas, flat
Spatel med to skeer, flade blade, 210 mm, 10 mm
Katalog # RSGA038.215
Leverandør:   RSG
Spoon spatulas, flat
Katalog # RSGA038.215
Leverandør:  RSG
Spoon spatulas, flat
Spoon spatulas, flat
Spatel med to skeer, flade blade, 210 mm, 10 mm
Price
243,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Spatel med to skeer, flade blade
  • Længde:
    210 mm
  • Bladbredde:
    10 mm