Spoon spatulas, flat
Spatel med to skeer, flade blade, 210 mm, 10 mm
Katalog # RSGA038.215
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specifikationer
- Beskrivelse:Spatel med to skeer, flade blade
- Længde:210 mm
- Bladbredde:10 mm