Bunsen burners
Bunsenbrænder, med luftregulering, Propangas
RSGA253.020
: RSG
Bunsen burner made of stainless steel.
- With air regulation sleeve
- Beskrivelse:Bunsenbrænder, med luftregulering
- Til:Propangas
Bunsen burner made of stainless steel.