Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsen burners
Bunsenbrænder, med luftregulering, Propangas
  RSGA253.020
 :   RSG
Bunsen burners
  RSGA253.020
 :  RSG
Bunsen burners
Bunsen burners
Bunsenbrænder, med luftregulering, Propangas
629,00 kr
1 * 1 Items
Bunsen burner made of stainless steel.
  • With air regulation sleeve
  • Beskrivelse:
    Bunsenbrænder, med luftregulering
  • Til:
    Propangas