Bunsen burners
Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe, Naturgas
Katalog # RSGA253.630
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
These burners are made up of stainless steel.
- With air regulation sleeve
- Gas regulation by stopcock
- Pilot flame
Specifikationer
- Beskrivelse:Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe
- Til:Naturgas