Orders LinkContactUsLinkComponent
Bunsen burners
Bunsen burners
Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe, Naturgas
Katalog # RSGA253.630
Leverandør:   RSG
Bunsen burners
Katalog # RSGA253.630
Leverandør:  RSG
Bunsen burners
Bunsen burners
Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe, Naturgas
Price
1.020,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These burners are made up of stainless steel.
  • With air regulation sleeve
  • Gas regulation by stopcock
  • Pilot flame
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bunsenbrænder, med luftreguleringsmuffe
  • Til:
    Naturgas