Spoon spatulas, flat
Spatel med én ske, fladt blad, 180 mm, 10 mm
Katalog # RSGA098.180
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specifikationer
- Beskrivelse:Spatel med én ske, fladt blad
- Længde:180 mm
- Bladbredde:10 mm