Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, flat
Spatel med én ske, fladt blad, 180 mm, 10 mm
Katalog # RSGA098.180
Leverandør:   RSG
Spoon spatulas, flat
Katalog # RSGA098.180
Leverandør:  RSG
Spoon spatulas, flat
Spoon spatulas, flat
Spatel med én ske, fladt blad, 180 mm, 10 mm
Price
185,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Spatel med én ske, fladt blad
  • Længde:
    180 mm
  • Bladbredde:
    10 mm