Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas, flat
Spoon spatulas, flat
Spatel med én ske, fladt blad, 210 mm, 10 mm
Catalog # RSGA098.215
Supplier:   RSG
Spoon spatulas, flat
Catalog # RSGA098.215
Supplier:  RSG
Spoon spatulas, flat
Spoon spatulas, flat
Spatel med én ske, fladt blad, 210 mm, 10 mm
Price
188,00 kr
Log in for availability
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Flat spoon spatulas made of stainless steel. Available singe or double ended.
Specifications
  • Beskrivelse:
    Spatel med én ske, fladt blad
  • Længde:
    210 mm
  • Bladbredde:
    10 mm